Learn More
Anhídrido trans-1,2-ciclohexanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride |
| CAS | 14166-21-3 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, (3aR,7aR)-rel-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, trans- (8CI), 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, trans-, rel-(3aR,7aR)-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, dl-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, rel-(3aS,7aS)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, trans-Hexahydrophthalic anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3aS,7aS)-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-2-benzofuran-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.063 |