Learn More
Ácido trans-1,2-ciclohexanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid |
| CAS | 2305-32-0 |
| Fórmula molecular | C8H12O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (1R,2R)-rel-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, (±)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, NSC 31593 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(O)[C@H]1[C@H](C(O)=O)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido (1R,2R)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0736 |