Learn More
Ácido trans-1,2-ciclohexanodicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307676 5 g 5 g
11317676 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11288.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2305-32-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2305-32-0
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00001464
Clave InChI QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo 1r,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2r---1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-rel, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r, 1r.2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, pubchem19603
PubChem CID 720895
Nombre IUPAC ácido (1R,2R)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Punto de fusión 220°C to 221°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3200609
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%