Learn More
trans-1,2-Bis(tri-n-butilestanil)etileno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384576 5 g 5 g
11374576 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20130.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606.154 g/mol
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene is used as an intermediate in organic synthesis. It is also employed in the synthesis of gamma, delta-alkynones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-1,2-bis(tri-n-butilestanil)etileno se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. También se emplea en la síntesis de alquinonas delta y gamma.
Solubilidad
Miscible con terahidrofurano y dimetilformamida. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14275-61-7
Fórmula molecular C26H56Sn2
Peso molecular (g/mol) 606.154
Número MDL MFCD01631299
Clave InChI VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
Nombre IUPAC tributil-[(E)-2-tributilstanniletenil]stannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Densidad 1.14
Punto de ebullición 185°C (0.01 mmHg)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Beilstein 3613803
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with terahydrofuran and dimethyl formamide. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.15
Porcentaje de pureza 96%