Learn More
(+/-)-trans-1,2-bis(2-mercaptoacetamido)ciclohexano, TRC
Código de producto. 30342966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30342966 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30342966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB481450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (+/-)-trans-1,2-Bis(2-mercaptoacetamido)cyclohexane
CAS 257641-01-3
Fórmula molecular C10 H18 N2 O2 S2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N2O2S2/c13-9(5-15)11-7-3-1-2-4-8(7)12-10(14)6-16/h7-8,15-16H,1-6H2,(H,11,13)(H,12,14)/t7-,8-/m1/s1
SMILES SCC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)CS
Nombre IUPAC 2-sulfanil-N-[(1R,2R)-2-[(2-sulfanilacetil)amino]ciclohexil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 262.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.081
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.