Learn More
trans-1,2,3,4,4a,10,11,11a-Octahidro-N,N-dimetil-5H-Dibenzo[a,d]ciclohepteno-Delta5,Gamma-propilamina Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1,2,3,4,4a,10,11,11a-Octahydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-delta5,gamma-propylamine Hydrochloride |
| CAS | 27867-02-3 |
| Fórmula molecular | C20 H29 N . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Amitriptyline Impurity E, Amitriptyline EP Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H29N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3,5,8,10,12,17,19H,4,6-7,9,11,13-15H2,1-2H3;1H/t17-,19+;/m1./s1 |
| SMILES | [H][C@]1(CCC2=C/3C=CC=C2)[C@](CCCC1)([H])C3=C/CCN(C)C.Cl |
| Nombre IUPAC | 3-[(4aR,11aS)-1,2,3,4,4a,5,6,11a-octahidrodibenzo[2,1-a:1',2'-d][7]annulen-11-ilideno]-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 319.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.2067 |