Learn More
Tranilast, TRC
Código de producto. 30455758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455758 50 mg 50 miligramos
30452290 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71457050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53902-12-8
Fórmula molecular C18 H17 N O5
Peso molecular (g/mol) 327.33
Sinónimo Tranilast - Bio-X TM
Nombre IUPAC ácido benzoico 2-[[(E)-(E)-3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoil]amino]ácido benzoico
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranilast
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1107