Learn More
Ácido tranexámico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tranexamic acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7- |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1103 |
| Porcentaje de pureza | >95% |