Learn More
Ácido tranexámico, TRC
Código de producto. 17942985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942985 1 g 1 g
17961575 10 g 10 g
17921685 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7145051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-18-8
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, trans-, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amchafibrin, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, HAKU, Haematrix, Lysteda, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1103
Porcentaje de pureza >95%