Learn More
Ácido tranexámico, Mikromol™
Descripción
Ácido tranexámico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tranexamic acid |
| CAS | 1197-18-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Tranexamic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7- |
| SMILES | NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico |
| Mostrar más |