Learn More
Tranexamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16470788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16470788 5 g 5 g
16428368 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0149
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Tranexamic acid (Transamin) is an antifibrinolytic for blocking lysine-binding sites of plasmin and elastase-derived plasminogen fragments with IC50 of 5 mM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic acid
Forma física Solid
CAS 1197-18-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 110 mg/mL (699.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@H](CN)CC1)O
Peso molecular (g/mol) 157.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98.0%