Learn More
Ácido tranexámico, LoGiCal
Código de producto. 30458789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458789 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458789 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0330.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Nombres de analitos o componentes Tranexamic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 157.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157,1103 g/mol