Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico del ácido tranexámico, Mikromol™
Código de producto. 17907274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17907274 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17907274 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0330.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster isopropílico del ácido tranexámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 38698-13-4
Nombres de analitos o componentes Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H21 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-8(2)14-11(13)10-5-3-9(7-12)4-6-10;/h8-10H,3-7,12H2,1-2H3;1H/t9-,10-;
SMILES Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1
Nombre IUPAC 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxilato de propan-2-ilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 235.75
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1339 g/mol