Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido tranexámico, Mikromol™
Código de producto. 17949204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17949204 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17949204 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0330.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster etílico del ácido tranexámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 19878-18-3
Nombres de analitos o componentes Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tranexamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9;/h8-9H,2-7,11H2,1H3;1H/t8-,9-;
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1
Nombre IUPAC 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxilato de etilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 221.72
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1183 g/mol