Learn More
Dímero de Ácido Tranexámico, TRC
Código de producto. 30007325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007325 2.5 mg 2.50 miligramo
30003308 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7145152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93940-19-3
Fórmula molecular C16 H27 N O4
Peso molecular (g/mol) 297.39
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4,4'-[iminobis(methylene)]bis-, [trans(trans)]- (9CI), trans,trans-4,4'-(Iminodimethylene)di(cyclohexanecarboxylic acid), Tranexamic acid dimer, trans-trans-4,4'-Iminodimethylenedi(cyclohexanecarboxylic acid), (trans,trans)-4,4'-(Azanediylbis(methylene))dicyclohexanecarboxylic acid, 4-[[(4-Carboxycyclohexyl)methylamino]methyl]cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid EP Imp. A
Nombre IUPAC 4-[[(4-carboxiciclohexil)metilamino]metil]ciclohexano-1-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CNC[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(=O)O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic acid dimer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO4/c18-15(19)13-5-1-11(2-6-13)9-17-10-12-3-7-14(8-4-12)16(20)21/h11-14,17H,1-10H2,(H,18,19)(H,20,21)/t11-,12-,13-,14-
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.194
Porcentaje de pureza >95%