Learn More
Ácido tranexámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762461 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10277453 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228040500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-18-8
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Número MDL MFCD00001466
Clave InChI GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
Nombre IUPAC Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic acid
Punto de fusión >300°C
pH 6.5 to 8 (5% soln.)
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2C6H10CO2H
Índice Merck 15, 9730
Información de solubilidad Solubility in water: 166g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether,practically insoluble in most organic solvents
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.