Learn More
Ácido tranexámico 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316485 1 mL 1 ml
1 options
Product Code. 30316485 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA17605900WL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Nombres de analitos o componentes Tranexamic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
SMILES NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrilo/agua
Peso molecular (g/mol) 157.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 157,1103 g/mol