Learn More
Trametinib, TRC
Código de producto. 30009671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009671 10 mg 10 miligramos
30135381 100 mg 100 miligramos
30004401 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98893010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871700-17-3
Fórmula molecular C26 H23 F I N5 O4
Peso molecular (g/mol) 615.39
Sinónimo Acetamide, N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]acetamide, G 02442104, GSK 1120212, GSK 212, JTP 74057, Mekinist, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodo-phenylamino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]phenyl]acetamide, Trametinib, Trametinib related, GSK 1120212A
Nombre IUPAC N-[3-[3-ciclopropil-5-(2-fluoro-4-iodoanilino)-6,8-dimetil-2,4,7-trioxopiridor[4,3-d]pirimidina-1-il]fenil]acetamida
SMILES CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trametinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H23FIN5O4/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.0779
Porcentaje de pureza >95%