Learn More
Impureza I de trametinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trametinib Impurity-I |
| CAS | 1383430-03-2 |
| Fórmula molecular | C26 H23 F I N5 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Trametinib Impurity-I, Acetamide','N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)imino]-3,4,5,6,7,8-hexahydro-8-hydroxy-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)imino]-3,4,5,6,7,8-hexahydro-8-hydroxy-6,8-di |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23FIN5O5/c1-13(34)29-15-5-4-6-17(12-15)32-21-20(23(35)33(25(32)37)16-8-9-16)22(31(3)24(36)26(21,2)38)30-19-10-7-14(28)11-18(19)27/h4-7,10-12,16,38H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34) |
| SMILES | CN1C(=O)C(C)(O)C2=C(C(=O)N(C3CC3)C(=O)N2c4cccc(NC(=O)C)c4)C1=Nc5ccc(I)cc5F |
| Nombre IUPAC | N-[3-[3-ciclopropil-5-(2-fluoro-4-yodofenil)imino-8-hidroxi-6,8-dimetil-2,4,7-trioxopirido[4,3-d]pirimidin-1-il]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 631.394 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 631.073 |