Learn More
Trametinib (solvato de DMSO), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trametinib Dimethyl Sulfoxide |
| CAS | 1187431-43-1 |
| Fórmula molecular | C26 H23 F I N5 O4 . C2 H6 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetamide','N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-','compd. with 1,1'-sulfinylbis[methane] (1:1), GSK 1120212B, Trametinib dimethyl sulfoxide, GSK 1120212B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23FIN5O4.C2H6OS/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34;1-4(2)3/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34);1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C.CS(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-[3-ciclopropil-5-(2-fluoro-4-yodoanilino)-6,8-dimetil-2,4,7-trioxopirido[4,3-d]pirimidin-1-il]fenil]acetamida; metilsulfinilmetano |
| Peso molecular (g/mol) | 693.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 693.0918 |