Learn More
Clorhidrato de tramazolina, LoGiCal
Código de producto. 30462663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462663 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462663 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1900.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tramazoline hydrochloride monohydrate
CAS 74195-73-6
Nombres de analitos o componentes Tramazoline hydrochloride monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N3 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tramazoline hydrochloride monohydrate, N-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3.ClH.H2O/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)16-13-14-8-9-15-13;;/h3,5,7H,1-2,4,6,8-9H2,(H2,14,15,16);1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.C1CCc2c(C1)cccc2NC3=NCCN3
Nombre IUPAC N-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-amina;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 269.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.129 g/mol