Learn More
N-óxido de tramadol, Mikromol™
Código de producto. 30050513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050513 25 mg 25 miligramos
18083100 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050513 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0007.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de tramadol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tramadol N-Oxide
CAS 147441-56-3
Nombres de analitos o componentes Tramadol N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tramadol N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,19)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)20-3/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1
SMILES COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2C[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de 1-[(1R,2R)-2-hidroxi-2-(3-metoxifenil)ciclohexil]-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 279.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1834 g/mol