Learn More
TRANVÍA-34, TRC
Código de producto. 30453373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453373 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30453373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT70510025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
CAS 289905-88-0
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
Nombre IUPAC 1-[(2-clorofenil)-difenilmetil]pirazol
Peso molecular (g/mol) 344.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.108