Learn More
TRAM-34, MedChemExpress
Código de producto. 16441887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441887 50 mg 50 miligramos
16415728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16441887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13519
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRAM-34
Forma física Powder
CAS 289905-88-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17ClN2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (72.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(N2N=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 344.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.84
Porcentaje de pureza 99.32%