Learn More
R&D Systems™ TRAM 34
Descripción
Potent and highly selective blocker of intermediate conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa3.1) (Kd = 20 nM). Exhibits 200-1500-fold selectivity over KV, BKCa, KCa2, Na+, CRAC and Cl- channels. Suppresses the reactivation of lymphocytes by mitogenic stimuli.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TRAM 34 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.84 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 344.842 |