Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRAM 34
Código de producto. 15432869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432869 25mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15432869 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60019.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
TRAM-34 es un potente inhibidor del canal de potasio activado por el calcio de conductividad intermedia
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) TRAM-34 es un potente inhibidor del canal de potasio activado por el calcio de conductividad intermedia
CAS 289905-88-0
Fórmula molecular C22H17ClN2
Formula Weight (peso de la fórmula) 344,84g/mol
Sinónimo 1-[(2-clorofenil)difenilmetil]-1H-pirazol
Punto de fusión De 145° a 147 °C
Solubilidad Soluble en DMSO a 2 mg/ml; insoluble en agua
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo