Learn More
Tralometrina-d5 (> 90%), CTR
Código de producto. 30457217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457217 10 mg 10 miligramos
30455102 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71240210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tralomethrin-d5
Fórmula molecular C22H14D5Br4NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,2-Dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabromoethyl)cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester-d5, Bengal Fire Ant Killer-d5, HAG 107-d5, RU 25472-d5, SAGA-d5, Scout-d5, Scout (insecticide)-d5, Scout X-tra-d5, Tracker-d5
SMILES O=C(C1C(C)(C)C1C(C(Br)(Br)Br)Br)OC(C#N)C2=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 670.04