Learn More
Tralkoxidim 50 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325204 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325204 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17605000AL50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tralkoxydim
CAS 87820-88-0
Nombres de analitos o componentes Tralkoxydim
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C20 H27 N O3
Concentración 50 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
SMILES CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
Nombre IUPAC 2-[(E)-N-etoxi-C-etilcarbonimidoil]-3-hidroxi-5-(2,4,6-trimetilfenil)ciclohex-2-en-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 329.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 329,1991 g/mol