Learn More
Tralkoxidim 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tralkoxydim |
| CAS | 87820-88-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Tralkoxydim |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O3 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+ |
| SMILES | CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-N-etoxi-C-etilcarbonimidoil]-3-hidroxi-5-(2,4,6-trimetilfenil)ciclohex-2-en-1-ona |
| Mostrar más |