Learn More
Tralkoxidym, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tralkoxydim |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+ |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1991 |