Learn More
SGE™ Columnas BP5MS-UI para GC Trajan
Descripción
- Perfecto para su análisis GC-MS al 5%
- Contenido en silfenileno optimizado para el análisis MS y GC de uso general
- Bajo sangrado para maximizar la relación señal-ruido
- Desactivada para proporcionar excelentes formas de pico
- Probadas individualmente con una mezcla de prueba compleja para garantizar su ultrainercia
- Vea también nuestros revestimientos adaptados
- Espesor de la película 0,25 μm
- Temperatura de funcionamiento -°40 C a 330/350 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna para GC |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis GC/MS al 5% |
| Incluye | Revestimiento de entrada cónico Agilent con lana de cuarzo, junta tórica preinstalada, desactivación T1, 4 mm × 78,5 mm |
| Cantidad | Paquete de 5 |