Learn More
Goma tragacanto, MP Biomedicals
Código de producto. 11457621 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457621 1 kg -
11437621 100 g 100 g
11447621 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457621 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210479291
CAS 9000-65-1
Número MDL MFCD00131255
Sinónimo Gum tragacanth
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tragacanth Gum
Nombre de nota Molecular biology and Cell Biology
Color Crema
Cantidad 1 kg
Forma física Powder