missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goma tragacanto, MP Biomedicals

Código de producto. 11447621 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11447621 500 g -
11437621 100 g 100 g
11457621 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11447621 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210479290

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 9000-65-1
Número MDL MFCD00131255
Sinónimo Gum tragacanth

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tragacanth Gum
Nombre de nota Molecular biology and Cell Biology
Color Crema
Cantidad 500 g
Forma física Powder
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.