missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TRAF-4 Antibody Blocking Peptide
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 9618 |
| Especie | Human |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56177 |
| Alias de gen | CART1RING finger protein 83, Cysteine-rich domain associated with RING and Traf domains protein 1, Metastatic lymph node gene 62 protein, MLN 62, MLN62cysteine-rich domain associated with ring and TRAF domain, RNF83malignant 62, TNF receptor-associated factor 4, tumor necrosis receptor-associated factor 4 A |
| Símbolo de gen | TRAF4 |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Categoría de investigación | Cancer, Zinc Finger |
| Tampón de almacenamiento | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?