Learn More
Tradipitant, MedChemExpress
Código de producto. 16439697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439697 5 mg 5 miligramos
16437168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16732
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tradipitant
Forma física Solid
CAS 622370-35-8
Color Tan
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H16ClF6N5O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo VLY-686 LY686017
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (170.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)N(CC4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)N=N2)C5=CC=CC=C5Cl
Peso molecular (g/mol) 587.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.9
Porcentaje de pureza 99.34%