Learn More
Gilson™ Trackman™ Connected EU
Trackman™ Connected es una tableta con accesorios y aplicaciones exclusivos que hacen que el pipeteo en placas de 96 y 384 pocillos sea más rápido y confiable, mejorando su eficiencia en el banco al rastrear sus tareas de pipeteo.
Marca: Gilson™ FB1020
Descripción
- La aplicación PipettePilot™ lo guía a través de su método de microplaca para evitar errores
- Añadir trazabilidad en experimentos
- Capture notas, fotos y monitoree fácilmente sus protocolos
- Obtenga reproducibilidad inmediata
- Crea y comparte sus protocolos sin esfuerzo
- La compatibilidad con sciNote le permite estructurar su trabajo en proyectos, experimentos y tareas, facilitando la visualización de su progreso laboral
- Acceda al historial de análisis y calibración
- PipetteScope™ le informa exactamente cuándo es necesario calibrar su pipeta
- Diseñado para comunicarse con PIPETMAN™ M conectado a través de Bluetooth™, la tablet interactúa en tiempo real con la pipeta y le guía a través de su protocolo con PipettePilot™
- Cuando esté completo, los resultados se pueden guardar, compartir y exportar a sciNote, un cuaderno de laboratorio electrónico de código abierto.
Especificaciones
| Pila de botón CR2032 | |
| Pipetas PIPETMAN™ M Connected | |
| 1 |
| Aplicación PipettePilot™ | |
| SAMSUNG Galaxy Tab S3 con aplicación PipettePilot™, adaptador de corriente de 5 V, protector de pantalla de vidrio templado, soporte para tableta, soporte para microplacas, adaptador para microplacas, adaptador para tiras, sensor ambiental, guía de inicio rápido |