Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND U
Código de producto. 10299704 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10299704 15 m 0,32 mm cada uno
10688715 30 m 0,32 mm cada uno
10128094 15m 0.53mm cada uno
10200245 30 m 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10299704 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260076000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un análisis reproducible uniforme de compuestos no polares y Polares, elija la columna PLOT polar esencialmente sin liberación de partículas.
Para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase sólida polar de divinilbenceno etileno glicol/dimetilacrilato, y las partículas se incorporan en los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:
  • Compuestos polares y no polares
Similar a:
  • HP-PLOT U
  • Rt™-U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima Hasta 190 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TracePLOT™ TG-BOND U
Para utilizar con (aplicación) GC para el análisis de compuestos polares
Grosor de película 10 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polar