Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC
Código de producto. 10671386 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10671386 15 m 0,32 mm cada uno
10681386 30 m 0,32 mm cada uno
10198024 15 m 0,53 mm cada uno
10371385 30 m 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10671386 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260036010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe AR/O2 y otros gases permanentes utilizando columnas para GC con las últimas innovaciones en tecnología PLOT.
Para la separación de AR/O2 y otros gases permanentes, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A ofrecen resultados uniformes y reproducibles.
Aplicaciones:
  • Gases permanentes
  • Refinería o gases naturales
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • El procesamiento avanzado de revestimiento y desactivación garantiza la integridad de la capa porosa del revestimiento para lograr una eficacia cromatográfica óptima.
  • El proceso de desactivación produce un pico nítido para la elución de CO, lo que elimina la formación de colas que se suele ver en otras columnas.
  • La alta retención del tamiz molecular facilita la separación de gases permanentes a temperaturas superiores a la temperatura ambiente.
  • Las partículas uniformes permanecen adherentes a los tubos incluso después del ciclo continuo de la válvula.
Similar a:
  • Tamiz GS
  • Molsieve HP PLOT
  • CP-Molsieve 5A
  • Molsieve 5A
  • AT™-Molsieve
  • PLT-5A
  • Rt™-Sieve 5A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima Hasta 300 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A
Para utilizar con (aplicación) GC para gases permanentes, GC para refinería o gases naturales, Separación de Ar/O2 y otros gases permanentes
Grosor de película 30 μm
Longitud (métrico) 15 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.