Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q+
Código de producto. 10679865 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10679865 15 m 0,53 mm cada uno
10340825 15 m 0,32 mm cada uno
10249564 30 m 0,32 mm cada uno
10299224 30 m 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10679865 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260056060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe el etano, el etileno y el acetileno de forma coherente con la columna PLOT de polaridad intermedia sin liberación de partículas.
Para una separación uniforme y reproducible del etano, etileno y acetileno, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase de homopolímero de benceno poroso de divinilo de polaridad intermedia, y las partículas se incorporan en las paredes de los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:
  • Separación de etano, etileno y acetileno según los valores de referencia
Similar a:
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima Hasta 250 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria TracePLOT™ TG-BOND Q+
Para utilizar con (aplicación) GC para la separación de etano, etileno y acetileno a los valores de referencia
Grosor de película 20 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad media
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.