Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND Q
Código de producto. 10439634 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10439634 30 m 0,32 mm cada uno
15800900 10 m 0,32 mm cada uno
10429634 15 m 0,32 mm cada uno
10299654 15 m 0,53 mm cada uno
10046124 30 m 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10439634 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260046030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una separación uniforme y reproducible de CO2, metano y 02/N2/CO con la columna PLOT no polar, sin liberación de partículas.
Consiga una separación uniforme y reproducible de CO2, metano y 02/N2/CO. Las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase no polar de 100 % de divilbenceno y las partículas se incorporan en las paredes de los tubos para no liberar partículas. Esta fuerte unión ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:
  • Isómeros y alcanos de C1 a C3 hasta C12
  • Separación de CO2, metano y O2/N2/CO
  • Análisis de compuestos oxigenados y disolventes
Similar a:
  • CP-PoraPLOT Q
  • Rt™-Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™-Plot
  • AT™-Q
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima Hasta 280/300 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TracePLOT™ TG-BOND Q
Para utilizar con (aplicación) Isómeros de GC/MS C1 a C3 y alcanos hasta C12, Separación de CO2, metano y O2/N2/CO, Análisis de compuestos oxigenados y disolventes
Grosor de película 10 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.