Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND de alúmina KCl metalico
Código de producto. 13448968 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
13448968 5 m cada uno
1 options
Código de producto. 13448968 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26M026170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para un análisis reproducible uniforme de compuestos no polares y polares, elija la columna PLOT polar esencialmente sin liberación de partículas.
  • Optimizadas para un análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares insaturados
  • Disponible con la desactivación de Na2SO4 o KCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria TG-BOND alúmina KCl
Grosor de película 10 μm
Longitud (métrico) 5 m