Learn More
Thermo Scientific™ Trampa de partículas TracePLOT para instrumentos de cromatografía de gases
Código de producto. 10026224 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10026224 0,32 mm cada uno
10609875 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10026224 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus instrumentos de GC de los daños causados por partículas desalojadas que entran en el detector.
Proteja sus instrumentos de GC de los daños causados por partículas desalojadas que entran en el detector con las trampas de partículas Thermo Scientific™ TracePLOT para instrumentos de GC.
Incluye:
Dos conectores, columna de 2,5 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Trampa de partículas
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de líquidos
Descripción Trampa de partículas con D.I. de 2,5 m x 0,32 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de GC
Longitud (métrico) 2,5 m
Diámetro interior (imperial) 0,0762 mm (0,013 in)
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.