Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-XLBMS
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS ofrecen baja polaridad y bajo nivel de sangrado óptimas para una amplia gama de aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 26079-2230
Descripción
Elija estas columnas que ofrecen una columna de baja polaridad y bajo sangrado, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
- Fase estacionaria patentada
- Selectividad única
- Similar a DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recomendada para:
- Pesticidas
- Congéneres de PCB
- PAH
Especificaciones
340/360 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-XLBMS | |
0,5 μm | |
Polaridad baja |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
GC/MS para pesticidas, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para PAH, GC/MS para mezclas de Aroclor | |
30 m | |
30 m x 0,25 mm x 0,5 µm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.