Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Código de producto. 10469634 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10469634 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10459634 15m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10320975 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10782147 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10361335 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10299304 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10774437 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10600256 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10209714 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10137374 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10095834 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10361115 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10026274 60m 0,53 mm 1 μm cada uno
10310965 30m 0,53 mm 1.5μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10469634 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260861420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna.
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna con las columnas Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar de polietilenglicol con desactivación de base
  • Disminución de la absorción y mejor capacidad de respuesta para compuestos básicos
  • No aptas para su uso con agua o alcoholes
  • Aplicaciones:
  • Aminas
  • Alquilaminas
  • Diaminas
  • Otros compuestos básicos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Amina-alifática
  • Amina-aromática
  • Usos alternativos:
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Aldehídos
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aceites esenciales
  • Similar a:
  • CAM
  • Amina Carbowax™
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 200/220 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para aminas, GC/MS para alquilaminas, GC/MS para diaminas, GC/MS para compuestos básicos
Intervalo de temperatura 40 °C°C a 220 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.