Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Código de producto. 10417724 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10417724 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10086254 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10594475 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10754057 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10229274 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10147604 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10535615 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10660426 60m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10596565 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10468464 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10596755 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10487314 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10781937 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10791937 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10487504 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10628515 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10499424 60m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10754837 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10640256 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10220245 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10427724 60m 0,32 mm 1 μm cada uno
10095934 60m 0,53 mm 1 μm cada uno
10409434 15m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
10229554 30m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 10417724 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260872980
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante esta columna para GC polar de bajo sangrado.
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante la columna de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Polietilenglicol con desactivación ácida de fase polar
  • Resistencia al daño oxidativo y la adsorción de ácidos
  • Excelentes formas de picos para ácidos de alto peso molecular
  • Equivalentes a las fases G25 y G35 de USP
Aplicaciones:
  • Ácidos orgánicos
  • Ácidos grasos libres
  • Alcoholes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Ácidos
  • Ácidos carboxílicos
  • Ácidos orgánicos
  • Usos alternativos:
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Aldehídos
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aceites esenciales
  • Similar a:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • FFAP Optima™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para ácidos orgánicos, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para alcoholes
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción Grosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Tipo USP G25, G35
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 240/250 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.