Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS
Código de producto. 11531154 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 m
30 m
30m
40m
60 m
60m
75m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0.18mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11531154 60 m 0,25 mm cada uno
11521154 30 m 0,25 mm cada uno
11541154 30m 0.32mm cada uno
11551154 60 m 0,32 mm cada uno
11561154 30m 0.53mm cada uno
11571154 60m 0.53mm cada uno
11581154 75m 0.53mm cada uno
11591154 20 m 0,18 mm cada uno
11501164 40m 0.18mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11531154 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260803330
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para el método 8260B de la EPA de EE. UU.
  • Similar a Rtx-VMS
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-VMS
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para contaminantes orgánicos volátiles, GC/MS para los compuestos del método 8260B de la EPA de EE. UU.
Grosor de película 1,4 µm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad No polar