Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para cromatografía de gases TraceGOLD™ TG-SQC
Código de producto. 10157664 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10157664 30 m cada uno
10127904 15 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10157664 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260701420
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Garantiza la calidad de un instrumento Thermo Scientific instalado para producción.
Garantice la calidad de su instrumento Thermo Scientific cuando esté instalado gracias a la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC. La columna para GC TraceGOLD TG-SQC está optimizada para pruebas de cualificación del sistema durante la instalación inicial o el mantenimiento de un instrumento instalado. Esta columna se recomienda solamente para pruebas de referencia.
Aplicaciones:
Pruebas de cualificación del sistema (Thermo Scientific GC-MS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 30 m
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Solo pruebas de punto de referencia
Línea de productos TraceGOLD
Grosor de película 0,25 µm
Cantidad Each
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.