Learn More
Thermo Scientific™ Columnas TraceGOLD™ TG-PAH GC
Código de producto. 15968200 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
40 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
Grosor de película:
0,07 μm
0,1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película unitSize
15968200 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
15978200 40 m 0,18 mm 0,07 μm cada uno
15958200 60 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15968200 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260550470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas para GC TraceGOLD TG-PAH térmicamente estables para el análisis rápido de hidrocarburos aromáticos policíclicos regulados (PAH) en muestras complejas de alimentos y medioambientales.
Realice un análisis rápido de PAH regulados, como los contaminantes orgánicos persistentes (POP) en muestras ambientales y alimentarias complejas, utilizando con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH. La elevada selectividad y la máxima resolución de esta columna capilar a base de sílice, en combinación con su exclusiva química de enlace, garantizan una separación precisa de los compuestos isobáricos incluso a niveles de concentración muy bajos. La columna para GC TraceGOLD TG-PAH se considera muy resistente gracias a la estabilidad térmica excepcionalmente alta y a la prolongada vida útil. La sensibilidad es de suma importancia para cumplir las normas reglamentarias en el desafiante análisis de trazas.
Diseñado para análisis de alta resolución de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) en muestras complejas de alimentos y medioambientales.
Ventajas clave
  • Análisis rápido de PAH regulados
  • Maximice la resolución para PAH isobáricos críticos
  • Temperatura máx. de 360 °C
  • Sangrado bajo de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ PAH
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 30 m