Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-Dioxin
Código de producto. 15267478 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
Tamaño de partículas:
0,18 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
15267478 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15277478 40 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15267478 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260661540
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Analice los congéneres de dioxinas tóxicas y furanos con un rendimiento y una reproducibilidad insuperables.
Analice congéneres tóxicos de dioxinas y furanos con un rendimiento y una reproducibilidad insuperables con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin.
  • Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Se consigue una especificidad para isómeros de 2,3,7,8 TCDD y 2,3,7,8 TCDF con una sola columna para GC
  • Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 340 °C
  • Selectividad única para congéneres de dioxinas tóxicas y furanos para su uso como una columna para GC de confirmación
Aplicaciones:
  • Dioxinas
  • Furanos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Similar a:
  • Rtx-Dioxin2
  • DB-Dioxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 60 m
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Tamaño de partículas 0,25 μm
Fase estacionaria TraceGOLD TG-Dioxin
Descripción Columnas para GC TG-Dioxin
Línea de productos TraceGOLD
Cantidad Each
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.