Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-ALC1
Código de producto. 13436846 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
13436846 0,32 mm cada uno
13446846 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13436846 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260743390
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice los alcoholes sanguíneos con esta columna de sangrado ultra bajo para mejorar la sensibilidad y reproducibilidad
Analyze blood alcohols with enhanced sensitivity and reproducibility using the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I Columns.
Redefinición de las expectativas de GC:
  • El sangrado bajo ofrece una relación señal-ruido, una sensibilidad y una integridad de espectrometría de masas excelentes.
  • El rápido tiempo de análisis facilita la separación completa de alcoholes sanguíneos.
  • La alta fase inerte garantiza una excelente forma de pico y sensibilidad.
  • Aplicaciones
  • Análisis de alcohol en sangre
  • Abuso de anestésicos inhalados
  • γ-hidroxibutirato (GHB)
  • γ-butirolactona (GBL)
  • Glicoles
  • Disolventes industriales comunes
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
  • La fase exclusiva facilita el análisis de compuestos difíciles de analizar
Similar a:
  • Rtx™ BAC Plus 1
  • Rtx™ BAC Plus 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Confirmación de columna doble GC-MS o TG-ALC Plus II al utilizar GC-FID
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 30 m
Descripción Columna TraceGOLD TG-ALC PLUS I GC, 30 m X 0,32 mm X 1,8 µm
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TG-ALC Plus I
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 260°C